Druckbehälter
Lieferant: Sartorius
511-0254EA 0 EUR
511-0254 511-0253 511-0252
Druckbehälter
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, zylindrisch
Diese Druckbehälter aus 1.4401 (AISI 316) Edelstahl können als Reservebehälter bei der Druckfiltration und beim Transport, der Lagerung und beim Vertrieb von Flüssigkeiten verwendet werden. Der Deckel ist standardmäßig mit einem Manometer, einem Sicherheitsventil und einer Klemme versehen, um einen auslaufsicheren druckbeständigen Verschluss zu garantieren.
Zwei Griffe sorgen für eine einfache Handhabung und einen bequemen Transport. Jedem Drucktank liegt ein Zertifikat zur Überprüfung der Konstruktion und des Drucks entsprechend der deutschen Verordnung für Drucktanks bei. (Die Tanks sind speziell für Druck konzipiert und können nicht als Vakuumbehälter eingesetzt werden.)