VWR®, Pinzetten
Lieferant: VWR
VWR®
232-0153EA 45.1 EUR
232-0153 232-0152 232-0151 232-0150 232-0155 232-0154
VWR®, Pinzetten
Pinzetten
PTFE, weiß
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, inert, antiadhäsiv
  • Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
  • Glatte Oberflächen zur Verhinderung von Kontaminationen und für eine einfache Reinigung