VWR®, Konfokale Schalen für die Mikroskopie
Lieferant: VWR
734-2903EA 99.9 EUR
734-2903 734-2904 734-2905 734-2906
VWR®, Konfokale Schalen für die Mikroskopie
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
Konfokale Schalen eignen sich für Experimente in Fluoreszenzmikroskopie, konfokaler Mikroskopie und Phasenkontrastmikroskopie. Diese Schalen vereinen den Komfort standardmäßiger 35-mm-Zellkulturschalen aus PS mit den optischen Vorteilen von Glas. Die Schalen sind mit einem zentralen Glas-Ø von 15 oder 20 mm und mit unbehandelter oder gewebekulturbehandelter Oberflächenchemie erhältlich.
  • Aus homogenem Borosilikatglas mit nur wenigen Bläschen und Einschlüssen hergestellt
  • Transparenter, für medizinische Zwecke geeigneter Klebstoff, achromatisch
  • Glatte und riefenfreie Schalenoberfläche für einen maximal nutzbaren Wachstumsbereich
  • Der Rand an der oberen Seite des Deckels schließt für ein leichtes und sicheres Stapeln mit dem Schalenrand ab
  • Belüftete Deckel für einen effektiven Gasaustausch
  • Für alle Untersuchungen an lebenden Zellen geeignet
  • Mit Elektronenstrahlen sterilisiert und pyrogenfrei
Glasstärke: 0,16 bis 0,19 mm.
Zertifizierungen: ISO 13485:2003 und ISO 9001:2008 zertifiziert.