Dieses hochpräzise Thermometer überwacht sowohl die Umgebungsluft als auch die Temperatur in einem Kühlschrank oder Gefriergerät: Es misst mit einer Auflösung von 0,01 °C gleichzeitig Minimal-/Maximal-Temperaturen im Labor und in einem Kühlschrank oder Gefriergerät und gibt dabei das Datum und die genaue Uhrzeit der Messwerte an. Es kann auch in Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren verwendet werden.
- Smart-Alarm ist ein visueller/akustischer Alarm, der auch dann weiterläuft, wenn der Normbereich wieder erreicht ist
- Eine Flasche schützt den Fühler vor schnellen Temperaturänderungen beim Öffnen der Tür
- 3-m-Mikrokabel ermöglicht ein Schließen der Kühlschranktüren
- Alarm ist in Schritten von 0,1 °C einstellbar
- Batterie-Warnanzeige zeigt an, wenn die Batterien ausgewechselt werden müssen
Zertifizierungen: Die Lieferung aller Traceable®-Thermometer erfolgt zur Sicherstellung der Genauigkeit mit einem einzeln nummerierten Traceable® Zertifikat für Mehrpunktkalibrierung eines von der A2LA gemäß ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) akkreditierten Kalibrierlabors. Es gewährleistet die Rückführbarkeit nach NIST-Standards (National Institute of Standards and Technology, dt.: Nationales Institut für Standards und Technologie).
Lieferumfang: Wird mit Batterien, 3-m-Kabel, Magnetstreifen, VELCRO®-Material, Tischständer und Traceable® Zertifikat sowie 4 zusätzlichen Batterien und vollständigem Kalibrierzertifikat für 2 Jahre geliefert.