Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Column heaters, Sidewinder™
Lieferant: Restek
Column heaters and heater/cooler provides stable, accurate and reproducible results in HPLC analyses.
  • Light weight, compact design fits in small spaces
  • Utilise a 24 VDC input to energize the system
Zertifizierungen: Meets the demanding electromagnetic emission standards of the new European Union Directives standards.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Temperature control module and column holder, 5 - 85 °C, ±1 °C, 100 mm length 1 REST26517
Temperature control module and column holder, 5 - 85 °C, ±1 °C, 250 mm length 1 REST26516
Heater/Cooler temperature control module and column holder, 5 - 55 °C, ±0,2 °C, 300 mm length 1 REST26518
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge