Die Präzisionswaagen der Serie LG sind mit einer Datenbank und zahlreichen integrierten erweiterten Funktionen ausgestattet, die ideal für den Einsatz in Laboren und Forschungsabteilungen sowie für Rezeptur- und Qualitätskontrollanwendungen sind. Alle Modelle verfügen über eine Waagschale aus Edelstahl.
- Wägesystem mit hochauflösender Wägezelle
- Großes Grafikdisplay für eine leichte und effiziente Bedienung
- GLP/ISO-konforme Protokollierung der Wägewerte mit Benutzer-ID, Datum, Uhrzeit und Seriennummer
- Runder Windschutz aus Glas und Kunststoff-Schutzabdeckung
- Unterflurwägung bei Modellen mit externer Kalibrierung möglich
Der Anwender kann bei den Modellen mit interner Kalibrierung (durch ein „i“ am Ende des Modellnamens gekennzeichnet) zwischen drei Optionen wählen:
Mit der CAL-Taste kann die Kalibrierung mit internem Gewicht gestartet werden
Die Waage rekalibriert sich automatisch bei Änderung der Umgebungstemperatur und/oder nach Verstreichen einer bestimmten Zeit (Incal+)
Der Anwender kann wahlweise mit einem externen Gewicht kalibrieren
Zertifizierungen: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Lieferumfang: Werden mit In-Use-Schutzabdeckung aus Kunststoff geliefert.
Bitte beachten Modelle mit großem Grafikdisplay werden im Modellnamen durch ein „G“ gekennzeichnet, und ein „i“ zeigt eine interne Kalibrierung an.