Disinfection trays
Lieferant: Bode
BODE980057EA 78 EUR
BODE980057 BODE980059 BODE980060
Disinfection trays
Schalen/Schüsseln/Töpfe Sterilisationsbehälter und -wannen
Anwenderfreundlichen und hochwertige Wannen von HARTMANN.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Praktischer Siebeinsatz aus PVC
  • Eingearbeitete Griffmulden für eine sichere Handhabung
Für das sichere Ansetzen von Desinfektions- und Reinigungslösungen in der manuellen Instrumentenaufbereitung.