Lanthan(III)nitrat Hexahydrat ≥99%
Lieferant: PanReac AppliChem
APPC122669.1208EA
84.8
EUR
APPC122669.1208
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat ≥99%
Lanthan(III)nitrat Hexahydrat
Formel:
La(NO₃)₃·6H₂O Molekulargewicht: 433,01 g/mol Siedepunkt: 126 °C Schmelzpunkt: 40 °C |
MDL Number:
MFCD00149751 CAS-Nummer: 10277-43-7 EINECS: 233-238-0 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Minimum assay (Compl.) | 99% |
Presentation | White Crystals |
Solubility | Soluble in water 1,580 g/l at 25 °C, Hygroscopic |
pH (50 g/l) | 3,4 |
Insoluble matter in H2O | 0,005% Max. |
Chloride (Cl) | 0,005% Max. |
Sulphate (SO4) | 0,002% Max. |
Calcium (Ca) | 0,005% Max. |
Copper (Cu) | 0,0005% Max. |
Iron (Fe) | 0,0005% Max. |
Potassium (K) | 0,005% Max. |
Magnesium (Mg) | 0,0005% Max. |
Sodium (Na) | 0,01% Max. |
Nickel (Ni) | 0,0005% Max. |
Lead (Pb) | 0,0005% Max. |
Zinc (Zn) | 0,0005% Max. |