Aluminiumoxid neutral, MP EcoChrom™ H15152
Lieferant: MP Biomedicals
ICNA0204654EA
0
EUR
ICNA0204654
ICNA0204655
Aluminiumoxid neutral, MP EcoChrom™ H15152
Aluminiumoxid neutral
Formel:
Al₂O₃ Molekulargewicht: 101,96 g/mol Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 |