Sie suchten nach: Sauerstoff-Elektroden
33  results were found
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Elektrode, Sauerstoff, VWR®, 1-m-Kabel
Artikel-Nr: (664-0182)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieser Gelöstsauerstoff-/Temperatursensor vom Typ IDP (Intelligent Digital Probe) kann mit den Multiparameter-Messgeräten pHenomenal® MD 800...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (664-0042)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Elektrode, Sauerstoff, VWR® PHenomenal®, pHenomenal OXY11-3, galvanisch, 3 m-Kabel, 8-polig
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: WTW
Beschreibung: Optische Gelöstsauerstoff-Sensoren für Anwendungen vor Ort und im Labor. Für den Gebrauch mit IDS-Messgeräten.
Lieferant: WTW
Beschreibung: Galvanische Sauerstoffsensoren für den Labor- (CellOx®) oder den Feldeinsatz (DurOx®).
Artikel-Nr: (664-0510)
Lieferant: WTW
Beschreibung: Selbstrührender Sauerstoffsensor für gleichzeitiges Rühren und Messen.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Beschreibung: Diese elektrochemischen Sauerstoffsensoren sind ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, z. B. in der pharmazeutischen Industrie, in ...
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: The InLab® 605-ISM DO sensor incorporates the newest technology in polarographic dissolved oxygen determination.
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Elektrode, Sauerstoff, LE621, galvanisch, mit NTC 30 kΩ, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+50 °C, Ø×L: 12×120 mm, BNC, 1-m-Kabel
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: The InLab® OptiOx optical dissolved oxygen sensor is based on the reliable RDO® (Rugged Dissolved Oxygen) technology. RDO® is fast, precise and produc...
Artikel-Nr: (664-0205)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Der LBOD101 ist ein digitaler Lumineszenzsensor für Gelöstsauerstoff (LDO) mit einem austauschbaren, integrierten Rührer. Die Elektrode misst den gelö...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Hach
Beschreibung: IntelliCAL™ LDO101 ist ein digitaler Lumineszenz-/optischer Sensor für Gelöstsauerstoff (LDO), der sich ideal für die Messung von gelöstem Sauerstoff ...
Artikel-Nr: (SCOI285206410)
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Elektrode, Sauerstoff, Ox 1113T, −5...+45 °C, Ø×L: 12×120 mm, 1-m-Festkabel mit 8-poligem Stecker
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HACHLZW5130970002)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Polarographic dissolved oxygen (DO) probe with built-in temperature sensor. For use with portable meters.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (663-0182)
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: This versatile standard DO probe for the lab or field allows reliable results no matter what the environment.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: These RDO (Rugged Dissolved Oxygen) probes use optical DO technology for problem-free measurement.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom