Umweltfreundliche Thermometer, Taschenformat, Flüssigkeitsfüllung in Glas, easy read
620-0779EA 20.4 EUR
VWRI620-0779
Umweltfreundliche Thermometer, Taschenformat, Flüssigkeitsfüllung in Glas, easy read
Diese Thermometer mit enviro-safe-Füllung werden in einem geschlossenen Metalletui geliefert und so vor Bruch geschützt. Ideal für Feldstudien, Abwasseraufbereitung und Außeneinsätze.
  • Einfach abzulesen, praktisch und tragbar
  • Nicht toxische, ungefährliche, biologisch abbaubare Flüssigkeit
  • Glas mit gelbem Hintergrund für einfache Ablesbarkeit und weniger Fehler
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST und EnviroKleen™-zertifiziert.
Lieferumfang: Enthält eine mehrsprachige Erklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) zur Genauigkeit und Erklärung zur Rückführbarkeit.