Kapselgehörschützer, Leightning® Hi-Visibility L1HHV/L2FHV/L3HV
Lieferant: Howard Leight by Honeywell
111-0396EA 32.7 EUR
DALL1013942 DALL1013941 DALL1015021
Kapselgehörschützer, Leightning® Hi-Visibility L1HHV/L2FHV/L3HV
Mit den Leightning Hi-Visibility Gehörschützern wird eine hervorragende Sichtbarkeit bei Tag und Nacht erreicht und gleichzeitig das Gehör geschützt.
  • Leuchtend grüne Kapseln sorgen für besonders gute Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit, schlechten Lichtverhältnissen oder Wetterbedingungen
  • Bei Lichteinfall reflektierender Kopfbügel sorgt für mehr Sicherheit, insbesondere bei schlechter Beleuchtung
  • Hoher Komfort bei langer Tragedauer; minimaler Druck auf den Kopf
  • Robuster Stahlbügel (fest oder faltbar) für anspruchsvolle Anforderungen speziell bei harten Einsatzbedingungen
  • Gesteckte Dichtungskissen lassen sich schnell und einfach austauschen
  • Helm-Ausführung verfügt über robuste Stahlbügel, die stärkster Beanspruchung standhalten; verwendbar mit einer großen Anzahl von Helmen
Die patentierte Air Flow Control™ Technologie sorgt für eine bessere, gleichbleibende Gesamtdämmung für nahezu alle lärmbelasteten, industriellen Umgebungen.
SNR: 28 dB (L1HHV)
SNR: 32 dB (L2HV)
SNR: 34 dB (L3HV)
Gewicht: 192 g (L1HVV), 236 g (L2HV); 304 g (L3HV)
Zertifizierungen: EN 352-1