VWR® CTP, Reinraum-Bauklebebänder
Lieferant: VWR
VWR®
817-0077EA 26.9 EUR
VWRU11212-288 817-0077 817-0062 VWRU11212-290
VWR® CTP, Reinraum-Bauklebebänder
Klebebänder
Diese Klebebänder bestehen aus Polyethylen mit Klebstoff aus synthetischem Kautschuk.
  • Leichtes Verbinden verschiedener Materialien
  • Gezackter Rand zum leichten Abreißen
  • Stark haftender Klebstoff
Länge: 32,9 m