Wiederverwendbare Halbmasken, X-plore® 3300 und X-plore® 3500
Lieferant: Dräger
XIT
111-0412EA 40.25 EUR
111-0412 111-0411 111-0414 111-0413 111-0416 111-0415 111-0407
Wiederverwendbare Halbmasken, X-plore® 3300 und X-plore® 3500
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Die X-plore® 3300 und 3500 sind wartungsarme und somit preisgünstige Halbmasken. Sie verfügen über zwei seitliche Bajonettanschlüsse, die die Verwendung der unterschiedlichsten Bajonett-Filter ermöglichen.
Speziell bei X-plore 3500:
Maskenkörper besteht aus neuartigem Material: sehr hautfreundlich und anschmiegsam, silikonfrei, kombiniert erstklassigen Tragekomfort mit sehr guter Haltbarkeit.
„Drop Down“-Option: Durch Öffnen des Nackenverschlusses kann die Maske abgenommen werden, ohne z. B. den Sicherheitshelm abzusetzen; die Innenseite der Maske liegt dabei am Körper und bleibt so vor Verschmutzung geschützt
Gewicht: 95 g
Zertifizierungen: EN 140