Wasserprobenehmer, tragbar, TP 5 P
Lieferant: Maxx
701-0167EA 2750 EUR
MAXA2051000
Wasserprobenehmer, tragbar, TP 5 P
Robuster, batteriebetriebener, tragbarer Probenehmer; kombinierbar mit allen Sammelprobebehältern und den optionalen Isolierboxen mit passiver oder aktiver Kühlung. Die Probennahme erfolgt automatisch über ein Membranpumpen-Vakuumsystem mit einer einfachen, programmierbaren Mikroprozessorsteuerung und einstellbarem Probenvolumen (20-350 ml).
  • Sehr strapazierfähiges Kunststoffgehäuse
  • Das Gerät ist tragbar und durch eine eingebaute 12-V-Batterie netzunabhängig
  • Programmierbar nach Zeit, Menge und Ereignis
  • Manuelle Probenextraktion ohne Programmunterbrechung
  • Ca. 2000 Probenextraktionen pro Batterieladung
Bestellinformation: Für Einzelheiten zum Zubehörsortiment besuchen Sie unsere Website unter www.vwr.com oder wenden Sie sich an Ihr VWR-Vertriebszentrum.
Lieferumfang: Gerät (ohne Akkuladegerät) inkl. 5-m-Saugschlauch mit Verschraubung und Senkgewicht.