VWR®, Wasserdichte, digital kalibrierte Thermometer
Lieferant: Avantor
VWR®
620-2707EA 53.5 EUR
620-2707 620-2708 VWRU98000-208 620-2199 620-1720 VWRU82021-172
VWR®, Wasserdichte, digital kalibrierte Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Diese Digitalthermometer messen die Temperatur in nassen oder trockenen Umgebungen, z. B. in Gefriergeräten, Kühlschränken, Wasserbädern, Aquarien und Inkubatoren.
  • Wasserdichter Fühler
  • Minimum-/Maximum-Temperaturmesswerte
  • Doppel-/Dreifach-Anzeige mit Alarmen
Fühlerlänge: 30 mm
Kalibrierpunkte: 0; 50 °C
* Außen
** Innen
Zertifizierungen: Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung, ISO/IEC 17025:2005.
Lieferumfang: Wird mit akkreditierter Kalibrierdokumentation, mehrsprachigen Anweisungen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) und einer AAA-oder einer LR44-Batterie (620-0919) geliefert.
Bitte beachten * Außen
** Innen