Das automatisierte KjelFlex K-360 wird in mehreren Konfigurationen je nach Anwendung und Durchsatz angeboten – in der Regel eine Kombination aus der Haupteinheit und modularen Optionen wie säurebeständige Pumpe, Titratoren oder Art des Spritzschutzes. Der Bedienaufwand wurde dabei drastisch reduziert.
- Kompakter Dampfgenerator mit Kühlwassersteuerung
- Gehäuse aus säure- und laugenbeständigem Kunststoff
- Alle internen und externen Komponenten sind von der Vorderseite des Geräts aus zugänglich
- Laugendosierung
- Sicherheitsschutz für den Bediener – Schutztür mit Sensor, Probenglas-Detektor
- Probenglas wird nach der Destillation automatisch entleert
- Automatische Dosierung von Borsäure, Natriumhydroxid und Wasser
- Speicherkapazität für 50 Methoden und 500 Bestimmungen
- Integrierte Tastatur mit Kennwortschutz und GLP-konforme Dokumentation
- Elektronische Regulierung der Dampfleistung 30 - 100%
Lieferumfang: Lieferung mit drei 10 Liter-Tanks, Verbindungsschläuchen, Kolbenzange, einem 300 ml-Probenglas und dem entsprechenden Spritzschutz. Beim 533-0052 ist das Anschlusskabel für den Titrator nicht im Lieferumfang enthalten.