Sie suchten nach: Verteiler
41  results were found
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Solid phase extraction vacuum manifolds allow to simultaneously process up to 12 or up to 24 SPE tubes. Precise flow control is provided through each ...
Artikel-Nr: (8095-06)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Die erweiterte BAKERBOND Speedisk® Extraktionsstation kann in den Modi Reservoir, Inverted oder Remote Sample Feed verwendet werden. Sie umfasst einen...
UOM: 1 * 1 ST
Zertifikate
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Block made of PTFE with one inlet and four outlets with female thread UNF ¼" 28 G.
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Microsart® Manifolds accurately detect and quantify microorganisms in liquid samples. Simply select the proper manifold for your individual microbiolo...
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beschreibung: Beim Multi-Well-Vakuumfiltrationsgerät handelt es sich um ein Filtrationsgerät aus eloxiertem Aluminium, das für die Vakuumfiltration von AcroPrep™, A...
New Product
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: Stainless steel/PFA manifold for use with Optimizer® ST DEV and DI photochemical filters.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: Für Mikrotest Station, Edelstahl, 12 Positionen, gerade, 96 Wells, 9 mm Mitte-zu-Mitte-Abstand
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: Combisart® bietet ein modulares Konzept für die Rückstandsanalytik. Es gibt vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für Einfach- und Mehrfachsysteme sow...
Aktion
Artikel-Nr: (ENTEDZUM044C1)
Lieferant: ENTEGRIS INC
Beschreibung: Stainless steel manifold for use with Impact® Plus disposable filters.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (516-1038)
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beschreibung: Dieser Verteiler für die Mikrobiologie ermöglicht mit seinem modularen Design die Optimierung von Tests ohne Zugeständnisse an die Sauberkeit.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (535-0391)
Lieferant: LABCONCO
Beschreibung: 8-Port-Verteiler, B×T×H: 218×218×399 mm
UOM: 1 * 1 ST
Nachhaltige Materialien
Nachhaltige Verpackung
Artikel-Nr: (ALEXADI-987-500)
Lieferant: Enzo Life Sciences
Beschreibung: The manifold is constructed of a chemical-resistant polymer and is designed to facilitate the filtration of liquid through a multi-well filter plate.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SCTV106660)
Lieferant: S.C.A.T.
Beschreibung: Dieser Spülverteiler ermöglicht es Ihnen, bis zu vier Safety Caps auf Ihrer Spülflasche zu installieren.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (GILI37012000)
Lieferant: GILSON LCMS
Beschreibung: The ASPEC® Positive pressure manifold uses positive pressure to improve reproducibility and recovery for solid phase extraction (SPE) applications.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Super Clean™, Cartridge filter base plate, dual base. For air and fuel gas, for 2 ×combi filter
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: HyperSep™, Positive pressure manifold, with 16 mm collection rack
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom