Etikettendrucker, BMP™61
Lieferant: Brady
116-0826EA 719 EUR
116-0826 116-0848 116-0847 116-0828 116-0827 BRDY196476 116-0849 BRDY196475 BRDY196453 BRDY196474 BRDY146230 116-0851 116-0850 BRDY198637
Etikettendrucker, BMP™61
Drucker Label Printers
Der BMP™61 Etikettendrucker bietet mehrere Benutzeroberflächen, einen Touchscreen, unterschiedliche Konnektivitätsoptionen sowie verschiedene Möglichkeiten zum Verwalten und Speichern von Daten. Der Drucker kann vorgestanzte und Endlosetiketten sowie Etiketten in Großpackungen mit einer Breite von bis zu 50,8 mm äußerst schnell bedrucken. Die Thermotransfer-Drucktechnologie mit einer Auflösung von 300 dpi ermöglicht Schriftgrößen von 4 bis 174 pt (skalierbar).
  • Robust und zuverlässig
  • Druckgeschwindigkeit von 33,8 mm/s
  • 2 Jahre Gewährleistung
  • Smart-Cell-Kassettentechnologie ermöglicht die automatische Kalibrierung
  • Großes Materialfach für einen schnellen Wechsel von Etikettenmaterialien
  • Inklusive 450 integrierten Symbolen
Passende Materialien: Mehr als 600 Standardmaterialien, Endlosetiketten, vorgestanzte Etiketten, große Bündelrollen, kundenspezifische Etiketten und Bänder.
Lieferumfang: Der Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit NiMH-Akku, Netzkabel, AC-Adapter/Ladegerät, einer Rolle PTL-19-423, USB-Kabel, einem Farbband M61-R6010, Handschlaufe, Produkt-CD, gedruckter Kurzanleitung und Treiber-CD geliefert.