Picto-Pack
Lieferant: Brady
116-0229EA 80.86 EUR
116-0229 116-0230 116-0267 116-0228 116-0227
Picto-Pack
Warn- und Verbotszeichen
Picto-Pack ist eine sinnvolle Zusammenstellung von verschiedensten Signalaufklebern aus unterschiedlichsten Materialien:
  • PE: selbstklebendes, elaminiertes Polyester
  • PP: Polypropylen (nicht selbstklebend)
  • V: Vinyl (fotoluminescierender Rand)
  • AL: Aluminium (fotoluminescierender Rand)