Sicherheitswinterstiefel, Schlupfform, Jalfrigg, Jallatte
Lieferant: Jallatte
Jalfrigg
114-4015EA 164 EUR
114-4015 114-4026 114-4025 114-4014 114-4017 114-4016 114-4019 114-4018 114-4020 114-4022 114-4021 114-4013 114-4024 114-4023
Sicherheitswinterstiefel, Schlupfform, Jalfrigg, Jallatte
Schuhe und Stiefel
Metallfreie Winter-Sicherheitsstiefel aus Leder (öl- und wasserabweisend) mit Anziehschlaufen, Pelzfutter und Zweidichten PU-Sohle.
  • Softane™ dual-density PU provides excellent absorption of heel shocks and vibrations
  • Lightweight, non magnetic, perforated composite toecap (200 J)
  • Non magnetic, lightweight and flexible FleXtane™ HP midsole (100% composite)
Beständig gegen Abrieb, Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette.
Farbe: Beige
Zertifizierungen: EN ISO 20345; S3, CI, SRC