Becher, niedrige Form Griffin, graduiert, PP, Azlon®
Lieferant: SciLabware
Azlon®
213-0466EA 62.2 EUR
213-0466
Becher, niedrige Form Griffin, graduiert, PP, Azlon®
Becher
Becher in Griffin-Form aus PP hergestellt.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Graduierungen sind klar aufgedruckt in dokumentenechter, lösemittelbeständiger Tinte
Zur allgemeinen Laboranwendung geeignet.
Zertifizierungen: Gemäß ISO 7056