VWR®, Küchentücher, HACCP
Lieferant: VWR
115-2413EA 78.8 EUR
115-2413 115-2404
VWR®, Küchentücher, HACCP
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Diese wiederverwendbaren Tücher werden aus 55% Viskose, 35% Polyester und 10% Bindemittel hergestellt. Erhältlich in vier verschiedenen Farben.
  • Abwasch- und wiederverwendbar
  • Hohe Saugkraft
  • Nicht kratzend
  • Recyclingfähig
  • Für Lebensmittelkontakt zertifiziert
  • HACCP-Farbcodierung
Typische Anwendungsgebiete: Für Aufgaben in den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel, Gesundheitspflege und Gebäudereinigung
Basisgewicht: 45 g/m²
Saugfähigkeit: ≥500%