VWR®, Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand
Lieferant: VWR
VWR®
631-1176EA 186 EUR
631-1176 631-1169 631-1175 631-1173 631-1172
VWR®, Mikroskop-Objektträger mit farbigem Mattrand
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Diese Mikroskop-Objektträger werden für die Hämatoxylin-Eosin-Färbung (H&E), Immunohistochemie (IHC) und Hybridisierung von Gefrierschnitten in histopathologischen Untersuchungen empfohlen.
  • Geschliffene Kanten für einen sicheren Gebrauch
  • Adhäsive Oberfläche für eine stärkere Anhaftung als mit Poly-L-Lysin
  • Beschriftung mit herkömmlichen Beschriftungssystemen, Bleistift, Markierstiften und Thermotransferdruckern möglich.
Recommended for hematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopathology examination.
Verpackung: 50 Stück pro Packung. 50 Packungen pro Karton.
Bitte beachten Trocken und bei geeigneter Labortemperatur lagern − Haltbarkeit 60 Monate.