n-Hexan, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
5274.2500EA
238.72
EUR
5274.2500
n-Hexan, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molekulargewicht: 86,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 UN-Nummer: 1208 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) | min. 95.0 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.02 % |