Papanicolaou's Lösung 2a Orange G (OG 6) Verwendung in der nuklearen Färbung, für Zytologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
3554.1000PEEA 40.7 EUR
3554.1000PE 3554.2500PE
Papanicolaou's Lösung 2a Orange G (OG 6) Verwendung in der nuklearen Färbung, für Zytologie, J.T.Baker®
Papanicolaou's Lösung 2a Orange G (OG 6)
Papanicolaou (PAP) staining solution is specifically designed for diagnosis applications.
  • Purified and free from contamination
  • Ensure reliable results with highest quality standards
Suitable for use in histology and cytology.
Zertifizierungen: CE mark
IVDLogo
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Performance Test passes test