Petroleumbenzin, 40…60 °C, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzin
, Petrolether
5280.2500EA
239.53
EUR
5280.2500
Petroleumbenzin, 40…60 °C, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Petroleumbenzin
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 UN-Nummer: 1268 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Boiling Range (initial to dry point) | 40 - 60 °C |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.02 % |