Harnstoff Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Synonyme:
Urea
, Carbamid
, Aminoameisensäureamid
, Carbonyldiamid
P123-38EA
1632.18
EUR
P123-38
Harnstoff Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Molekulargewicht: 60,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 |