VWR® Digitrate Pro™, Digitalbürette
Lieferant: VWR
Digitrate™ Pro
613-5287EA 566 EUR
613-5287 612-3875
VWR® Digitrate Pro™, Digitalbürette
Büretten
Digitrate Pro™ vereint modernes Design mit präzisem, genauem und bequemem Dispensieren. Ihr Kopf kann für maximale Benutzersicherheit und Ergonomie bequem um 360° gedreht werden, während das durchsichtige Glasgefäß eine blasenfreie Titration ermöglicht. Das robuste Außengehäuse bleibt während der Ansaug- oder Abgabesequenzen immobil, während PTFE-Kolben und Gefäß aus Borosilikatglas das Dispensieren von wässrigen Lösungen und einigen aggressiven Flüssigkeiten ermöglichen.
  • Kontinuierliche Anzeige des abgegebenen Volumens mit Nullstellung für mehrere Titrationen
  • Automatische Ausschaltung bei Nichtverwendung ohne das zuletzt verwendete Titrationsvolumen zu verlieren
  • Alle benetzten Teile sind chemikalienbeständig und bei 121 °C autoklavierbar
  • Ventil für den Sicherheitsstand zum Abschalten der Bürette, um eine unbeabsichtigte Abgabe zu verhindern
  • Das mit einer transparenten PP-Hülle geschützte, durchsichtige Gefäß aus Borosilikatglas kann leicht entnommen und gereinigt werden
Die 3,6-V-Lithiumbatterie der Digitrate Pro™ reicht für 60000 Titrationen über 3 Minuten. Eine automatische Batteriewechselanzeige wird auf dem großen, einfach ablesbaren LCD-Display angezeigt. Kalibrierung und Rücksetzung auf die Werkseinstellungen nach ISO 9000 und GLP-Anforderungen können einfach vom Benutzer vorgenommen werden.
Bestellinformation: Digitrate Pro™ hat einen 30-mm Halsanschluss. Wird mit drei Adaptern (33, 38 und 45 mm) für Flaschenhälse, Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung geliefert. Reservoirs sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen separat bestellt werden.