VWR® Ultra-High Performance, Zentrifugenröhrchen, lichtgeschützt
Lieferant: VWR
VWR®
525-0439EA 233 EUR
VWRU89079-541 VWRU89079-532 VWRU89079-535 525-0439 VWRU89079-537 VWRU89079-538
VWR® Ultra-High Performance, Zentrifugenröhrchen, lichtgeschützt
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PP, konisch, braun, mit violetter, gewölbter HDPE-Kappe mit tiefem Dichtungsbereich.
  • Aufgedrucktes Beschriftungsfeld zur schnellen und praktischen Identifizierung der Proben
  • Erhältlich in den Größen 15 oder 50 ml in mehreren Packungsformaten
  • Als nicht zytotoxisch, nuklease- und pyrogenfrei zertifiziert
  • Virginale Harze und nachhaltiges Produktdesign
Zum Schutz von lichtempfindlichen Proben konzipiert.
Zertifizierungen: Manufactured in a class 100000 room environment. Meet the requirements of RoHS.
Bestellinformation: HDPE-Kappen sind enthalten.