Dank innovativer Kulissentechnik bieten V-MOVE-90 Sicherheitsschränke gleiches Lagervolumen wie Standardschränke – bei halber Schrankbreite.
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Elektromotorisches Öffnen und Schließen der auszug auf Knopfdruck
- Vertikalauszug sorgt für Übersicht und einfachen zugriff auf alle eingelagerten Gebinde
- Serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) nach ca. 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal vor Auszugschließung
- Keine unbefugte Benutzung: Vertikalauszug abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandanzeige (Rot/Grün)
- Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
Die V-MOVE-90 Schränke sind mit einem oder zwei Vertikalauszügen, im Labor- und Industriedesign (Uni- und Bi-Color) und mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten erhältlich.
Max. Beladung pro Einschub: 50 kg
Max. Beladung (für Modell V-MOVE-90, Breite 450 mm): 140 kg
Max. Beladung (für Modell V-MOVE-90, Breite 810 mm): 280 kg
Außenkörper und vertikale Schublade aus Stahlblech entweder in reinem Weiß (RAL 9010) oder hellgrau (RAL 7035)
Zertifizierungen: Brandkammer getestet (Typentest) in Übereinstimmung mit EN 14470-1
Bestellinformation: Die Innenausstattungspakete müssen separat bestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter vwr.com, oder wenden Sie sich an Avantor.
Lieferumfang: Informationen über Lieferkosten auf Anfrage erhältlich.