Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Ring wrenches
Lieferant: Bohlender
BOHLD701-24EA 8.68 EUR InStock
BOHLD701-24
Ring wrenches
Schraubenschlüssel
These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant from -20 to +110 °C
Bestellen
BESTELLEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge