Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-RLIM Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
RNF12 is a RING-H2 zinc finger protein. It has been shown to be a ubiquitin protein ligase that targets LIM domain binding 1 (LDB1/CLIM), and causes proteasome-dependent degradation of LDB1. This protein and LDB1 are co-repressors of LHX1/LIM-1, a homeodomain transcription factor. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported.

RNF12 antibody can be used for detection of RNF12 by ELISA at 1:12500. RNF12 antibody can be used for detection of RNF12 by western blot at 2.0 μ/mL.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RLIM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI27-508
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol RLIM
Antigen name Ring Finger Protein, Lim Domain Interacting
Reaktivität Human, Dog
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms NY-REN-43, RNF12
Immunogen A synthetic peptide corresponding a region of human RNF12.
Form Lyophilized
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge