Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-PSMD14 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
POH1 (pad one homolog-1) is a component of the 26S proteasome, a multiprotein complex that degrades proteins targeted for destruction by the ubiquitin pathway (Spataro et al., 1997 [PubMed 9374539]).

PSMD14 antibody can be used for detection of PSMD14 by ELISA at 1:12500. PSMD14 antibody can be used for detection of PSMD14 by western blot at 1.25 μg/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PSMD14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG PRSI27-601
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol PSMD14
Antigen name Proteasome (prosome macropain) 26S Subunit non-ATPase 14
Reaktivität Dog, Human, Mouse, Rat
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms RPN11, POH1, PAD1
Immunogen A synthetic peptide corresponding a region of human PSMD14.
Form Lyophilized
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge