Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-POLR2B Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
POLR2B is the second largest subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. This subunit, in combination with at least two other polymerase subunits, forms a structure within the polymerase that maintains contact in the active site of the enzyme between the DNA template and the newly synthesized RNA.

POLR2B antibody can be used for detection of POLR2B by ELISA at 1:312500. POLR2B antibody can be used for detection of POLR2B by western blot at 5 μg/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by protein A chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 100 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: POLR2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat




 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG PRSI27-603
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol POLR2B
Antigen name Polymerase (RNA) II Subunit B
Reaktivität Human, Mouse, Rat, Dog
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms POL2RB, RPB2, hRPB140
Immunogen A synthetic peptide corresponding a region of human POLR2B.
Form Lyophilized
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge