Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-OSBPL9 Goat Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32000. Western Blot: Approximately 150 kDa and 19 kDa in lysates of human brain, and testis and 55 kDa in lysates of human placenta and Testes after 0.5 μg/mL antibody staining.5 kDa for NP_683702.1 and NP_683703.1; b: 63.9 kDa for NP_683704.1; c: 70.2 kDa for NP_683705.1; d: 81.8 kDa for NP_683706.1; e: 83.2 kDa for NP_078862.2; f: 84.3 kDa for NP_683707.1). All detected bands were successfully blocked by incubation with the immunizing peptide (and BLAST results with the immunizing peptide sequence did not identify any other proteins to explain the additional bands). Immunohistochemistry: In paraffin embedded human lung shows staining of alveolar macrophages.. Recommended concentration, 2-4 μg/mL.
ORP9 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
ORP9 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: OSBPL9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG PRSI46-112
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol OSBPL9
Antigen name Oxysterol binding Protein-like 9
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Goat
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms oxysterol-binding protein-related protein 9, OSBP-related protein 9, RP4-657D16.1, ORP9, ORP-9
Konzentration 500 ug/mL
Immunogen ORP9 antibody was raised against a 12 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of ORP9.
Form Liquid
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge