Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-OSBP1 Goat Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution >1:16,000. Western Blot: Approximately 100 kDa band observed in human liver lysates (calculated MW of 89.4 kDa according to NP_002547.1). Recommended concentration: 1-3 μg/mL.

OSBP1 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

OSBP1 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: OSBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG PRSI46-114
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol OSBP1
Antigen name Oxysterol Binding Protein 1
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms OSBP1, oxysterol binding protein, OSBP
Konzentration 500 ug/mL
Immunogen OSBP1 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of OSBP1.
Form Liquid
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge