Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-OSBPL10 Goat Polyclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:32,000. Western Blot: Approximately 90 kDa band observed in human duodenum and human testis lysates (calculated MW of 84.0 kDa according to NP_060254.2). Recommended concentration: 1-3 μg/mL.

OSBPL10 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.

OSBPL10 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.

Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: OSBPL10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 µg 100 µG PRSI46-116
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol OSBPL10
Antigen name Oxysterol Binding Protein-like 10
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms OSBP9, OTTHUMP00000161257, ORP10, OSBPL10, OSBP-related protein 10, FLJ20363, oxysterol-binding protein-related protein 10, oxysterol-binding protein-like protein 10, HGNC:16395, oxysterol binding protein-like 10
Konzentration 500 ug/mL
Immunogen OSBPL10 antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the internal region of OSBPL10.
Form Liquid
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge