Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-ERBB4 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
ERBB-4 receptor tyrosine kinase is activated by neuregulins, nrg- 2, nrg-3, heparin-binding egf-like growth factor, betacellulin and ntak to regulate cell proliferation and differentiation. Several isoforms of the ERBB-4 receptor tyrosine kinase have been identified and differ functionally in their response to phorbol ester: they represent cleavable and noncleavable forms of the receptor. These isoforms are differentially expressed in tissues.
ERBB4 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL, and immunofluorescence.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: ERBB4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Gibbon, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-177
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol ERBB4
Antigen name Erb-b2 receptor tyrosine kinase 4
Reaktivität Gibbon, Bat, Human, Horse, Mouse, Hamster, Monkey
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms ERBB4, p180erbB4, Tyrosine kinase type cell surface receptor HER4, C-erbB-4, Verb a e, Avian erythroblastic leukemia viral (verbb2) oncogene homolog 4
Immunogen ERBB4 antibody was raised against a peptide located near the internal domain of ERBB4 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge