Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-CCR8 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
CCR8, a Chemokine Receptor, binds the CC-chemokine I-309, which is secreted by umbilical vein endothelial cells. CCR8 also binds viral monocyte inflammatory protein-I (vMIP-I), which is induced by Kaposi sarcoma-related human herpesvirus-8. CCR8 induces endothelial chemotaxis and may function as an HIV-1 co-receptor on primary human cells, contributing to HIV-1-induced thymic pathogenesis (Lee et al., 2000).
CCR8 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 4.8 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CCR8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Gorilla, Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-226
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol CCR8
Antigen name Chemokine (C-C motif) receptor 8
Reaktivität Human, Gorilla
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms CDw198, GPRCY6, CCR-8, TER1, CD198, CKRL1, CY6, CMKBR8, CC-CKR-8, CMKBRL2
Immunogen CCR8 antibody was raised against a peptide located in the 3rd cytoplasmic domain of CCR8 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge