Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-OXTR Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
The oxytocin receptor belongs to the vasopressin/oxytocin family of GPCRs because it binds similar cyclic nonapeptide hormones. The oxytocin receptor functions primarily during labor and lactation. There is a dramatic increase in the number of oxytocin receptors just before the onset of labor causing the uterine muscles to become exceedingly sensitive to oxytocin. The activated oxytocin receptor causes an inward membrane current that results in smooth muscle contraction during labor and milk ejection during lactation. This receptor also plays a role in natriuresis, kaliuresis and may have an antistress effect.
Oxytocin Receptor antibody can be used in immunohistochemistry starting at 8 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: OXTR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-231
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol OXTR
Antigen name Oxytocin Receptor
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms OTR
Immunogen Oxytocin Receptor antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of Oxytocin Receptor (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge