Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-GPR182 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
G Protein-Coupled Receptor L1/G10D (GPR182) has been suggested to be an Adrenomedullin Receptor. Originally cloned from rats and later from humans, L1/G10D does not to bind adrenomedullin or display functional cAMP response to adrenomedullin . The initial experimental results, which demonstrated high-affinity binding and increased levels of cAMP in COS cells that were transfected with L1/G10D and treated with adrenomedullin, could not be reproduced by other laboratories (Kapas et al. 1995). It is now known that the functional adrenomedullin receptor is a heterodimeric complex composed of calcitonin receptor-like receptor (CRLR) and receptor activity modifying proteins (RAMPs) (McLatchie et al. 1998). L1/G10D therefore should be considered an Orphan A receptor.
GPR182 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR182
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-233
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol GPR182
Antigen name G Protein-coupled Receptor 182
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms ADMR, gamrh, G10D, AM-R, 7TMR, hrhAMR, AMR
Immunogen GPR182 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal domain of GPR182 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping