Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-DRD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
DRD1, a Dopamine Receptor, mediates the effect of the neurotransmitter dopamine, an intermediate in the biosynthesis of noradrenaline and adrenaline. It is involved in the control of motor activity and cognitive memory. Downregulation of DRD1 leads to severe impairments in working memory and to locomotor hyperactivity, which are observed in diseases such as schizophrenia, Parkinson's disease, affective disorders, and attention deficit hyperactivity disorder. DRD1 enhances smooth muscle contraction and vasodilation in the heart. It also modulates sodium transport in the kidney and is involved in the pathogenesis of hypertension.
DRD1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: DRD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey, Rabbit
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-241
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol DRD1
Reaktivität Gibbon, Rabbit, Gorilla, Human, Monkey
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Immunogen DRD1 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal cytoplasmic domain of DRD1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge