Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-ADGRB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
BAI1 is an Orphan-B GPCR with an unknown ligand. BAI1 is postulated to be a member of the secretin receptor family, an inhibitor of angiogenesis, and a growth suppressor of glioblastoma. Along with BAI1, there are two other brain-specific angiogenesis inhibitor genes, designated BAI2 and BAI3, which have similar tissue specificities and structures. However, only BAI1 is transcriptionally regulated by p53. Loss of BAI1 expression has been implicated in glioblastoma.
BAI1 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 - 15 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: ADGRB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Bovine, Gorilla, Human, Monkey
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-300
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol ADGRB1
Antigen name Adhesion G Protein-Coupled Receptor B1
Reaktivität Human, Bovine, Gibbon, Gorilla, Monkey
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms BAI1, Brain-Specific Angiogenesis Inhibitor 1, GDAIF, KIAA4089, R75078
Immunogen BAI1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal domain of BAI1 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping