Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-DUSP26 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
MGC1136 is classified as a dual specificity MAP kinase phosphatase.
DUSP26 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 1:100.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: DUSP26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Gibbon, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Mouse, Orangutan
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-305
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol DUSP26
Antigen name Dual Specificity Phosphatase 26
Reaktivität Horse, Human, Bat, Gorilla, Orangutan, Hamster, Mouse, Gibbon
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms NATA1, DSP-4, MKP-8, NEAP, SKRP3, MKP8, LDP-4, DUSP24
Immunogen DUSP26 antibody was raised against a peptide located near the internal domain of DUSP26 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge