Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-PDE7A Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
Phosphodiesterase 7A, a cAMP-specific phosphodiesterase, has been shown to affect memory, T-cell functioning and emesis and has been implicated in depression. Two isoforms (PDE7A1 and PDE7A2) which differ at their N-terminal region, have been reported.
PDE7A antibody can be used in ELISA, Western Blot starting at 1:500 - 1:1000, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PDE7A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Dog, Gibbon, Gorilla, Human, Monkey, Orangutan, Rabbit, Xenopus
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-311
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol PDE7A
Antigen name Phosphodiesterase 7A
Reaktivität Dog, Rabbit, Human, Bat, Orangutan, Xenopus, Gibbon, Monkey, Bovine, Gorilla
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Immunogen PDE7A antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal region of PDE7A (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge