Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-PDE7B Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
Phosphodiesterase 7B, a cAMP-specific phosphodiesterase, has been shown to affect cAMP-mediated neural activity and cAMP metabolism in the brain. PDE7B activity is inhibited by dipyridamole, IBMX, and SCH51866. At least three splice variants have been isolated for PDE7B from rats and they show tissue specific expression patterns.
PDE7B antibody can be used in ELISA starting at 1:10000, Western Blot starting at 1:500 - 1:2000, immunohistochemistry starting at 1:200 - 1:300, and immunofluorescence starting at 1:200 - 1:1000.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PDE7B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-312
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol PDE7B
Antigen name Phosphodiesterase 7B
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Immunogen PDE7B antibody was raised against a peptide located in the near N-Terminus of PDE7B (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge