Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-PDE9A Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
Phosphodiesterase 9A is a cGMP-specific phosphodiesterase. PDE9A activity is inhibited by zaprinast, but it is insensitive to rolipram, vinpocetine, SKF-94120, dipyridamole, and IBMX. More than 20 alternatively spliced variants have been reported (Rentero et al. 2003). PDE9A has been implicated in penile erectile dysfunction, as well as in functional disturbances in which intraneuronal signal transmission via second messengers are important in the pathophysiology (example, bipolar affective disorder). PDE9A is the only cGMP-specific PDE with significant expression in the forebrain, and as such is likely to function in NO-cGMP signaling.
PDE9A antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 5 μg/mL, and immunofluorescence starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PDE9A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Dog, Human, Monkey
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 µg 50 µG PRSI48-318
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol PDE9A
Antigen name Phosphodiesterase 9A
Reaktivität Dog, Human, Gibbon, Monkey
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms HSPDE9A2
Immunogen PDE9A antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PDE9A (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping