2,2,4-Trimethylpentan , wasserfrei (max. 0,005% H₂O)
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isooktan
, Isobutyltrimethylmethan
85821.230EA
130
EUR
85821.230
85821.269
2,2,4-Trimethylpentan , wasserfrei (max. 0,005% H₂O)
Isooctan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Molekulargewicht: 114,23 g/mol Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –107 °C Dichte: 0,692 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –12 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS-Nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN-Nummer: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, on anhydrous basis) | 99.5-100 % |
Residue after evaporation | 0-0.001 % w/w |
Water (KF) | 0-0.005 % w/w |
Acidity (as Acetic acid) | 0-0.003 % |