Methanol, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Hydroxymethan
, Holzalkohol
, Methylalkohol
9263.2500EA
230.53
EUR
9263.2500
9263.1000
Methanol, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Analyse von organischen Rückständen, J.T.Baker®
Methanol
Formel:
CH₃OH Molekulargewicht: 32,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 UN-Nummer: 1230 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) (corrected for water) | min. 99.8 % |
Acetone | max. 0.001 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Residue after Evaporation | max. 1 ppm |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0003 |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.0001 |
Water (H2O) | max. 0.08 % |
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) | |
Single Impurity Peak (pg/ml) | max. 10 |
FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) | |
Single Impurity Peak (ng/ml) | max. 5 |